Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de determinación de yodo con junta esmerilada cónica
Código de producto. 10769481
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10769481 100 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10769481 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03026037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    157.99€ / paquete de 10
    Ahorro 87.01€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™ El matraz de determinación de yodo Lenz Laborglasinstrumente™ con junta esmerilada cónica tiene un cuello tubular estrecho y un fondo plano que se utilizan para manipular soluciones o realizar valor
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™
  • Con tapón hexagonal hueco NS 29/32
  • Con graduaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) Matraz de determinación de yodo, 100 ml, matraz de 64 mm de diám., toma 29/32 NS, vidrio Duran, con junta esmerilada cónica, incluye tapón hexagonal hueco NS 29/32, etiqueta de inscripción
Incluye Tapón hexagonal hueco
Tipo de tapón Tapón hexagonal hueco
Diámetro exterior (métrico) 64 mm