Learn More
Yodo, 99,5 %, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397817 250 g 250 g
11307827 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014248.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 183°C to 186° (sublimation)
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Nombre IUPAC yodo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Densidad 4.93