Learn More
Concentrado de yodo, para solución estándar de 1L, 0,05 M I2 (0,1 N), Solstice
Código de producto. 15675200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675200 1 Pc. cada uno
15685200 6 x 1 c/u paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380601EA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
para solución estándar de 1 l, 0,05 M de I2 (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine concentrate
Cantidad 1 Pc.
Fórmula molecular I2
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Nombre IUPAC diyodo
Peso molecular (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formula Weight (peso de la fórmula) 253,81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05M
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine