Learn More
Bromuro de yodo, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10142050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142050 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 GR
1 options
Código de producto. 10142050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0510/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 116°C
Punto de fusión 42°C
CAS 7789-33-5
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular BrI
Número MDL MFCD00011353
Sinónimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, bromano de yodo, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Clave InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
Nombre IUPAC bromano de yodo
Peso molecular (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.81g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monobromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.