Learn More
Yodo, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15621780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15621780 100 g 100 g
15661780 5 g 5 g
15651780 500 g 500 g
15631780 1 kg 1 Kg
15641780 2.5 kg 2.50 Kg
15671780 6 x 500 g paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15621780 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 207772100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    114.61€ / 100 g
    Ahorro 10.39€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, sólido, ≥ 99,8 %
Los disolventes Solstice ACS para uso general en laboratorio son:
  • una solución a precio de precio para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Número UN 3495
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC diyodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 253,81g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado Reactivo ACS
Presión de vapor 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C)
Densidad Densidad de vapor: 9 (frente al aire)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.