Learn More
Solución estándar para ISE de yoduro, Mettler Toledo™
Código de producto. 11977521 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11977521 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11977521 Proveedor Mettler Toledo N.º de proveedor 51344776
Especificaciones
Descripción ISE standard I 1000 mg/L, 500mL
Envase 500 mL
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 500 mL