Learn More
Yoduro, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, I- 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379168 100 mL 100 ml
11316119 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042567.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011355
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide, Ion chromatography standard solution
Nombre de nota I- 1000μg/mL
Forma física Líquido
Tipo Standard
Cantidad 100 mL
Grado Specpure