Learn More
Solución de yoduro-yodato 0,0033mol/L, Fisher Chemical™
Código de producto. 12983544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12983544 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12983544 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 231 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide-Iodate
Envase Frasco
Concentración 0.00333 M
Cantidad 1000 mL