Learn More
Yoduro (de NH4I) Estándar: I- @ 10000 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Yoduro (de NH4I) Estándar: I- @ 10000 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodide |
| CAS | 20461-54-5 |
| Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nombres de analitos o componentes | Iodide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | I |
| Sinónimo | I− |
| Fórmula InChI | InChI=1S/HI/h1H/p-1 |
| SMILES | [I-] |
| Nombre IUPAC | yoduro |
| Mostrar más |