Learn More
Yoduro (de NaI) Estándar: I- @ 10000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 30002973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
30002973 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30002973 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PI500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Yoduro (de NaI) Estándar: I- @ 10000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide
CAS 20461-54-5
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Iodide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular I
Sinónimo I−
Fórmula InChI InChI=1S/HI/h1H/p-1
SMILES [I-]
Nombre IUPAC yoduro
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 126.904
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.904 g/mol