Learn More
Yoduro (de NaI) Estándar: I- @ 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 16358857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16358857 100 mL 100 ml
17979004 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16358857 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGII100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Yoduro (de NaI) Estándar: I- @ 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide
CAS 20461-54-5
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Iodide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular I
Sinónimo I−
Fórmula InChI InChI=1S/HI/h1H/p-1
SMILES [I-]
Nombre IUPAC yoduro
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 126.904
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.904 g/mol