Learn More
Ácido yódico, TRC
Código de producto. 30389915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389915 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30389915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI66672510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Cantidad 10 g
Fórmula molecular HIO3
Sinónimo Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
Fórmula InChI InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
SMILES OI(=O)=O
Nombre IUPAC ácido yódico
Peso molecular (g/mol) 175.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.897
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.