Learn More
Ácido yódico, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355019 50g 50 g
11345019 250g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087681.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7782-68-5 | HIO3 | 175.91 g/mol
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-68-5
Fórmula molecular HIO3
Peso molecular (g/mol) 175.91
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC Yodato de litio (1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Aspecto Polvo/trozos
Nombre del producto químico o material Iodic Acid
Punto de fusión 110 °C (descomposición)
Densidad 4,629 g/cm3
Sensibilidad Sensible a la luz
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 50g
Forma física Polvo/trozos
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodic acid, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodic acid