Learn More
Ácido iódico, 99 %
Código de producto. 11438990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
100 g
250g
1000g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438990 100 g 100 g
11428990 50g 50 g
11448990 250g 250 g
11418990 1000g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11925.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181,84 g/mol
El ácido yódico se utiliza en los laboratorios de química analítica para estandarizar soluciones de bases débiles y fuertes utilizando rojo de metilo o naranja de metilo como indicador. Actúa como material de partida clave para sintetizar yodato de sodio o potasio, aumentando así el contenido de yodo de la sal.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido iódico se utiliza en laboratorios de química analítica para estandarizar soluciones de bases débiles y fuertes, utilizando rojo de metilo o naranja de metilo como indicador. Actúa como un material de partida clave para sintetizar el yodato de sodio o potasio, aumentando así el contenido de yodo de la sal.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes reductores, alcoholes y materiales orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC Yodato de litio (1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodic acid
Punto de fusión 110 °C (descomposición)
Densidad 4,629
Olor Inodoro
Sensibilidad Sensible a la luz
Cantidad 100 g
Número UN UN3085
Índice Merck 14,5012
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499 A, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Información de solubilidad Soluble aq. soln. and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación