Learn More
Ácido yódico, 99,6 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751452 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10509413 500g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    83.40€ / 100 g
    Ahorro 6.85€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC Yodato de litio (1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodic acid
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Punto de fusión de 110,0 °C
Densidad 4.6200g/mL
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,02% máx.
Gravedad específica 4,62
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula lineal HIO3
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
Índice Merck 15, 5056
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2690g/l (20 °C).Otras solubilidades: solubles en ácido nítrico, solubles en alcohol diluido, insolubles en alcohol absoluto, éter y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS