Learn More
Ácido yódico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606432 50g Frasco de vidrio 50 GR
10409910 250g Frasco de vidrio 250 g
10590964 1kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    47.65€ / 50 g
    Ahorro 6.45€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-68-5
Fórmula molecular ILiO3
Peso molecular (g/mol) 181.84
Número MDL MFCD00011348
Clave InChI FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
Nombre IUPAC Yodato de litio (1+)
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodic acid
Nombre de nota p.a.
Color Blanco a beige
Punto de fusión de 110,0 °C
Densidad 4.6200g/mL
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4,62
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal HIO3
Cantidad 50g
Forma física Polvo cristalino
Índice Merck 15, 5056
Información de solubilidad Solubilidad en agua:2690g/l (20 °C).Otras solubilidades: solubles en ácido nítrico, solubles en alcohol diluido, insolubles en alcohol absoluto, éter y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.91
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica