Learn More
Iobitridol (>90%), TRC
Código de producto. 30006664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006664 5 mg 5 miligramos
30003227 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI6667005MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136949-58-1
Fórmula molecular C20 H28 I3 N3 O9
Peso molecular (g/mol) 835.16
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[[3-hidroxi-2-(hidroximetil)propanoil]amino-2,4,6-triiodo-1-N,3-N-dimetilbenceno-1,3-dicarboxamida
SMILES CN(CC(O)CO)C(=O)c1c(I)c(NC(=O)C(CO)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Iobitridol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28I3N3O9/c1-25(3-10(31)7-29)19(34)12-14(21)13(20(35)26(2)4-11(32)8-30)16(23)17(15(12)22)24-18(33)9(5-27)6-28/h9-11,27-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 834.896
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.