Learn More
Iobitridol (>90%), TRC
Código de producto. 30003227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003227 1 mg 1 miligramo
30006664 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6667001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136949-58-1
Fórmula molecular C20 H28 I3 N3 O9
Peso molecular (g/mol) 835.16
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[[3-hidroxi-2-(hidroximetil)propanoil]amino-2,4,6-triiodo-1-N,3-N-dimetilbenceno-1,3-dicarboxamida
SMILES CN(CC(O)CO)C(=O)c1c(I)c(NC(=O)C(CO)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iobitridol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28I3N3O9/c1-25(3-10(31)7-29)19(34)12-14(21)13(20(35)26(2)4-11(32)8-30)16(23)17(15(12)22)24-18(33)9(5-27)6-28/h9-11,27-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 834.896