Learn More
Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 Reagent
Código de producto. p-6960076
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
15331018 10 cada uno
15421144 50 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15331018 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IVF3001
Una nanopartícula lipídica sin origen animal diseñada para la administración in vivo de alta eficiencia de ARNip y miARN a células hepáticas de ratón tras la inyección en la vena de la cola
Uso del reactivo Invivofectamine™ 3.0
El reactivo Invitrogen™ Invivofectamine™ 3.0 es ideal para la administración in vivo de dúplex ARNip y miARN. Los complejos de Invivofectamina™ 3.0/ARN se suministran utilizando un método de bajo volumen y baja presión sin toxicidad ni respuesta de estrés en el animal. La Invivofectamina™ 3.0 también puede combinarse con controles fluorescentes BLOCK-iT™ para realizar un seguimiento de la biodistribución del ARNip o miARN.
Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Tipo de célula Hepatocitos
Tipo de muestra ARNip sintético, ARNip, miARN, ARNi
Transfection Technique Transfección basada en lípidos, nanopartículas de lípidos, LNP
Especie Modelos animales pequeños
Para utilizar con (aplicación) Transfección
N.º de reacciones 10
Línea de productos Invivofectamine
Tipo de producto Reactivo
Cantidad 10 reactions
Tipo de RNAi ARNip, miARN
Compatible con suero Sí
Condiciones de envío Hielo seco