Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO PCR Cloning Kit for Subcloning
Descripción
Includes
Vector pCR™Blunt II-TOPO™ activado por topoisomerasa I y linealizado; solución salina; dNTP; plantilla de control; cebadores M13 directos e inverso; agua estéril; E. coli One Shot™ químicamente competente o Electrocomp™; medio S.O.C.; plásmido de control superenrrollado pUC19
- Tecnología única para minimizar el fondo
- Obtenga su clon: eficiencia del 95 %
- Los múltiples sitios de primer (T7, T3, M13F, M13R) hacen que el análisis de secuencias o PCR sean fáciles y cómodos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y Zeocin en E. coli
- Sitios de restricción prácticos y validados en MCS para una subclonación adicional
- Incluye células competentes MachI™ T1R para una rápida minipreparación y acorta el tiempo de clonación
Biología de la cromatina, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), Clonación, Análisis de metilación, Clonación de PCR, RNAi, investigación de epigenética y ARN no codificante, ADN tratado con bisulfito de secuenciación
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | Mach1™ |
| Método de clonación | Blunt TOPO™ |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología de la cromatina |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación de PCR |
| Cantidad | 25 reacciones |
| Vector | Vectores de clonación de ADN romos |