Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with pCR™-Blunt II-TOPO™ Vector, One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli, and PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit
Código de producto. 10379892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10379892 25 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10379892 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K280002
 Artículo restringido
En stock
Includes
Vector pCR™Blunt II-TOPO™ activado por topoisomerasa I y linealizado; solución salina; dNTP; plantilla de control; cebadores M13 directos e inverso; agua estéril; E. coli One Shot™ químicamente competente o Electrocomp™; medio S.O.C.; plásmido de control superenrrollado pUC19
Ofrece un método sencillo para la clonación de alta eficacia de productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con extremo romo que se amplifica con polimerasas de corrección termoestables
El kit incluye un vector pCR™-Blunt II-TOPO™ activado por topoisomerasa I y linealizado para ligaciones de sobremesa de 5 minutos sin ligasa.
  • Gen ccdB para la selección positiva
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
  • Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y Zeocin en E. coli
  • Sitio de primer o promotor SP6 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación o detección de PCR
  • Los kits Zero Blunt TOPO PCR Cloning seleccionados están disponibles en kits combo combinados junto con un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (50 preparaciones) para la purificación rápida de plasmidos de sus insertos clonados con TOPO para análisis posteriores
Clonación, clonación por PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Tipo de célula Químicamente competente
Método de clonación Blunt TOPO™
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
• E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Formato Kit
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación de PCR
Promotor SP6
Cantidad 25 reacciones
Vector Vectores de clonación de ADN romos