Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli
Descripción
Includes
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
El kit incluye un vector de pCR™-Blunt II-TOPO linealizado y activado con topoisomerasa I para ligaciones de sobremesa de 5 minutos sin ligasa.
- Gen ccdB para la selección positiva
- Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
- Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y Zeocin™ en E. coli
- Sitio de primer o promotor SP6 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación o detección de PCR
- Los kits Zero Blunt TOPO PCR Cloning seleccionados están disponibles en kits combo combinados junto con un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (50 preparaciones) para la purificación rápida de plasmidos de sus insertos clonados con TOPO para análisis posteriores
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Cepa bacteriana o de levadura | TOP10 |
| Método de clonación | Blunt TOPO™ |
| Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
| Formato | Kit |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Kit de clonación de PCR |
| Promotor | SP6 |
| Cantidad | 25 reacciones |
| Vector | Vectores de clonación de ADN romos |