Learn More
Invitrogen™ Kit de clonación de PCR Zero Blunt™ TOPO™ con células de E. coli químicamente competentes One Shot™ TOP10
Código de producto. 10256812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
25 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10256812 25 reacciones cada uno
10584033 50 reacciones cada uno
15375533 10 reacciones 10 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256812 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K280020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.00€
    783.65€ / 25 reacciones
    Ahorro 160.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Proporciona una estrategia de clonación altamente eficaz, en un solo paso y en 5 min (TOPO Cloning) para la inserción directa de productos de PCR de extremos romos amplificados con polimerasas termoestables de corrección en un vector plasmídico
  • Incluye el vector Zero Blunt™ TOPO™ que contiene el gen ccdB para la selección positiva, de forma que solo permite el crecimiento de vectores plasmídicos con recombinantes.
  • Disponible con una variedad de células competentes o sin células competentes
  • Rápido y fácil: vaya de las PCR a los clones en solo 3 pasos, incluida una reacción de clonación de 5 minutos
  • Eficaz: obtenga hasta un 95% de clones con el inserto correcto
  • Probado: rendimiento fiable durante más de una década con más de 20.000 citas.
  • Sencillo: no se requieren ligasas, procedimientos posteriores a la PCR ni primers de PCR con secuencias específicas
  • Preciso: se utiliza con ADN polimerasas de alta fidelidad, sin necesidad de un saliente A en el producto de PCR
  • El vector PCR™ Blunt II-TOPO™ está diseñado para la clonación de productos de PCR de extremo romo generados por polimerasas de corrección termoestables como la ADN polimerasa Platinum™ pfx.
  • Permite la selección directa de recombinantes mediante la alteración del gen letal de E.coli ccdB. El vector contiene el gen ccdB fusionado al extremo C del fragmento LacZα. La ligadura de un producto de PCR con extremo romo altera la expresión de la fusión del gel LacZα-ccdB, lo que solo permite el crecimiento de recombinantes positivos durante la transformación. Las células que contienen un vector no recombinante mueren durante la siembra en placa. Por lo tanto, no se precisa blue/white screening.
  • Mediante la tecnología de clonación TOPO™, no hay necesidad de emplear primers de PCR que contengan secuencias específicas, procedimientos posteriores a la PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir su reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos y transformar células competentes de E. coli.
  • Los kits de clonación de PCR Zero Blunt™ TOPO™ para la inserción directa de productos de PCR de extremo romo en un vector plasmídico se pueden adquirir con una variedad de células competentes que ofrecen diferentes ventajas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Tipo de célula Químicamente competente
Método de clonación Blunt TOPO™
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
• E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Formato Kit
Línea de productos One Shot
Tipo de producto Kit de clonación de PCR
Promotor SP6
Cantidad 25 reacciones
Vector Vectores de clonación de ADN romos