Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit
Código de producto. 10216382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10216382 20 reacciones 1 set
10565183 40 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216382 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.00€
    548.65€ / 1 sets
    Ahorro 35.35€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Ofrece un método sencillo para la clonación de alta eficacia (>80 %) de productos de PCR de extremo romo amplificados con ADN polimerasas termoestables de corrección
El kit Zero Blunt™ PCR Cloning usa el vector multifunción de clonación pCR™-Blunt y la ligasa de ADN T4 ExpressLink™ para generar un producto de ligadura en un paso de ligación de quince minutos a temperatura ambiente.
El vector pCR™-Blunt proporciona:
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
  • Sitio de primer o promotor T7 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación o detección de PCR
Funcionamiento del Zero Blunt PCR Cloning
El kit Zero Blunt PCR Cloning se ha diseñado para clonar fragmentos de PCR con extremo romo (o cualquier fragmento de ADN con extremo romo) con un bajo fondo de no recombinantes. El vector pCR-Blunt contiene el letal gen E. coliccdB fusionado al terminal C del fragmento LacZα (Bernard et al., 1994). La ligadura de un fragmento de PCR con extremo romo altera la expresión de la fusión del gen lacZα-ccdB, lo que solo permite el crecimiento de recombinantes positivos durante la transformación. Las células que contienen un vector no recombinante mueren durante la siembra en la mezcla de transformación.
Configuraciones del kit
El kit Zero Blunt PCR Cloning se ofrece con una serie de configuraciones: con E. coli químicamente competente One Shot™ TOPO10 (K2700-20 y K2700-40) y sin células competentes (K2750-20 y K2750-40) en tamaños de kit de 20 y 40 reacciones.
  • Rápida y práctica: ligadura a temperatura ambiente en 5 minutos
  • Eficaz: gen ccdB para unos resultados de selección positivos en >80 % de clones con el inserto adecuado
  • Flexible: elección de resistencia a kanamicina o Zeocin™ para selección flexible de antibióticos
Clonación, clonación por PCR
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Método de clonación Blunt PCR
Contenido y almacenamiento Los kits de clonación de PCR Zero Blunt™ contienen vector pCR™-Blunt linealizado, ligasa de ADN T4 ExpressLink™, tampón de ligasa de ADN T4 ExpressLink™ 5X, plantilla de control, dNTP, agua estéril y primers directos e inversos M13. Los kits de células competentes contienen E. coli químicamente competente One Shot™, medio SOC y un plásmido de control superhelicoidal.
Almacenar la E. coli One Shot™ a -80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Formato Kit
Línea de productos Zero Blunt
Tipo de producto Kit de clonación de PCR
Promotor T7
Cantidad 20 reacciones
Vector Vectores de clonación de ADN romos