Learn More
Invitrogen™ Yeast Homozygous Diploid Plate
Código de producto. 10747245
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Platos individuales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
10747245 Platos individuales cada uno
1 options
Código de producto. 10747245 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95401.H1P
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de ocho laboratorios norteamericanos y ocho laboratorios europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project.
Cada clon de deleción de levadura se suministra como cultivo por punción en agar levadura peptona dextrosa (YPD) con Geneticin™ (G418).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Yeast Homozygous Diploid Plate
Bibliotecas Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por colaboración de 8 laboratorios norteamericanos y 8 europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project
Tipo de cultivo Cultivo por punción en agar de levadura de peptona y dextrosa (YPD) que contiene Geneticin™ (G418)
Formato Platos individuales