Learn More
Invitrogen™ Yeast Deletion Matα, Complete Set
Código de producto. 10682564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
53 platos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10682564 53 platos cada uno
1 options
Código de producto. 10682564 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95401.H3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de ocho laboratorios norteamericanos y ocho laboratorios europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project.
Cada clon de deleción de levadura se suministra como cultivo por punción en agar levadura peptona dextrosa (YPD) con Geneticin™ (G418).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla de deleción de levadura
Bibliotecas Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de 8 laboratorios norteamericanos y 8 europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project
Tipo de cultivo Cultivo por punción en agar de levadura de peptona y dextrosa (YPD) que contiene Geneticin™ (G418)
Formato Set completo
Cantidad 53 platos