Learn More
Invitrogen™ Yeast Deletion Mat, Complete Set
Código de producto. 10175114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
53 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10175114 53 placas cada uno
1 options
Código de producto. 10175114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 95401.H2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de ocho laboratorios norteamericanos y ocho laboratorios europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project.
Cada clon de deleción de levadura se suministra como cultivo por punción en agar levadura peptona dextrosa (YPD) con Geneticin™ (G418).
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla de deleción de levadura
Bibliotecas Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de 8 laboratorios norteamericanos y 8 europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project
Tipo de cultivo Cultivo por punción en agar de levadura de peptona y dextrosa (YPD) que contiene Geneticin™ (G418)
Formato Juego completo
Cantidad 53 placas