Learn More
Invitrogen™ Yeast Deletion Heterozygous Essential, Complete
Description
Cada clon de deleción de levadura se suministra como cultivo por punción en agar levadura peptona dextrosa (YPD) con Geneticin™ (G418).
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Yeast Deletion Heterozygous Essential, Complete |
| Bibliotecas | Biblioteca de mutantes de delección de levadura creada por una colaboración de 8 laboratorios norteamericanos y 8 europeos que integran el Saccharomyces Genome Deletion Project |
| Tipo de cultivo | Cultivo por punción en agar de levadura de peptona y dextrosa (YPD) que contiene Geneticin™ (G418) |
| Formato | Set completo |
| Cantidad | 16 platos |