Learn More
Invitrogen™ X-Gal
Descripción
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside) is a histochemical substrate for β-galactosidase. This substrate yields a blue precipitate upon hydrolysis, making it suitable for use in immunoblotting or immunocytochemical assays. Bacteria containing active β-galactosidase produce blue colonies when grown on plates containing X-Gal. X-Gal is supplied as white crystals and is soluble in dimethylformamide.
Este sustrato produce un precipitado azul en la hidrólisis, lo que lo hace adecuado para su uso en inmunotransferencias o ensayos inmunocitoquímicos. Las bacterias que contienen β-galactosidasa activa producen colonias azules cuando se cultivan en placas que contienen X-Gal. X-Gal se suministra como cristales blancos y es soluble en dimetilformamida.
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Método de detección: Colorimétrico
- Permeabilidad celular: Penetra en la célula.
- Propiedades del sustrato: Sustrato químico
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosidasa |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Descripción | X-Gal, penetra en la célula |
| Formato | Bottle |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos inmunocitoquímicos |
| Tipo de producto | Sustrato X-Gal |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |