Learn More
Invitrogen™ 293FT Cell Line
Código de producto. 10769564
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10^7 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10769564 1 x 10^7 células cada uno
1 options
Código de producto. 10769564 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R70007
Includes
Línea celular 293FT suministrada en forma de solución madre congelada en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de dimetilsulfóxido (DMSO)
Perfecta para generar títulos altos de lentivirus mediante el sistema de expresión lentiviral ViraPower.
La línea celular 293FT es un aislado clonal altamente transfectable y de rápido crecimiento, derivado de células renales embrionarias humanas y transformado con el antígeno T grande SV40. Cuando un vector de expresión ViraPower y la mezcla de envasado para lentiviral ViraPower™ se cotransfectan en células 293FT se producen altos niveles de ARN viral y de proteínas rev y gag/pol necesarias para el envasado.
  • Crecimiento rápido
  • Altamente transfectable
  • Produce altos títulos de virus
  • Permite niveles muy altos de proteína
  • La presencia del antígeno T grande SV40 permite que se expresen niveles muy altos de proteínas a partir de vectores que contienen el origen de SV40
Bioproducción, cultivo celular, expresión constitutiva, cultivo de células de mamífero, expresión de mamíferos, líneas de células de expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada, suministro de genes virales y producción de vacunas víricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Línea celular 293FT (almacenar en nitrógeno líquido)
Línea de células 293FT
Especie Humano
Recomendación de medios SFM (medio sin suero)
N.° de celdas 1 x 107
Línea de productos ViraPower
Cantidad 1 x 10^7 células
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico.