Learn More
Invitrogen™ Agarosa UltraPure™
Código de producto. 11553277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11553277 100 g 100 g
10264544 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11553277 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 16500100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La boquilla de fácil vertido reduce los derrames y la contaminación
La agarosa UltraPure™ es un polisacárido utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa. La agarosa UltraPure™ es ideal para resolver fragmentos de ADN y ARN de 100 bp a > 30 kb.
  • Ideal para la recuperación y análisis del ADN y el ARN para aplicaciones rutinarias.
  • Fuerte estructura de gel que permite una mejor manipulación y menos roturas.
  • Se puede utilizar en aplicaciones de electroforesis de proteínas, como pruebas de Ouchterlony (ensayos de interacción antígeno-anticuerpo) y de inmunodifusión radial (RID) (ensayo de cuantificación de antígenos)
  • Envase mejorado
  • Pruebas de rendimiento y calidad
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: 1 bolsa contiene 100 g de agarosa UltraPure™
Almacenamiento: 15°C a 30°C
Intervalo de separación 100 bp a >30 kb
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Punto de fusión Punto de fusión estándar
Cantidad 100 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Agarosa