Learn More
Invitrogen™ Agarosa UltraPure™
Código de producto. 10264544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10264544 500 g 500 g
11553277 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10264544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 16500500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00€
    702.65€ / 500 g
    Ahorro 95.35€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La boquilla de fácil vertido reduce los derrames y la contaminación
La agarosa UltraPure™ es un polisacárido utilizado para la separación basada en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis en gel de agarosa. La agarosa UltraPure™ es ideal para resolver fragmentos de ADN y ARN de 100 bp a > 30 kb.
  • Ideal para la recuperación y análisis del ADN y el ARN para aplicaciones rutinarias.
  • Fuerte estructura de gel que permite una mejor manipulación y menos roturas.
  • Se puede utilizar en aplicaciones de electroforesis de proteínas, como pruebas de Ouchterlony (ensayos de interacción antígeno-anticuerpo) y de inmunodifusión radial (RID) (ensayo de cuantificación de antígenos)
  • Envase mejorado
  • Pruebas de rendimiento y calidad
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: 1 bolsa contiene 500 g de agarosa UltraPure™
Almacenamiento: 15°C a 30°C
Intervalo de separación 100 bp a >30 kb
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, electroforesis de proteínas, transferencia
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Punto de fusión Punto de fusión estándar
N.º de reacciones 2500
Cantidad 500 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Agarosa