Learn More
Invitrogen™ Tampón TAE UltraPure™, 10X
Product Code. 10154672
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 l
4 l
missing translation for 'unitSize':
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
10154672 1 l 1 litro
11548896 4 l 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10154672 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' 15558042
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Compatible con geles de agarosa
  • El tampón TAE 10X UltraPure es una solución esterilizada mediante filtro de 400 mM de Tris-acetato y 10 mM de EDTA.
  • El tampón TAE es el tampón más utilizado para la electroforesis de ADN en agarosa.
  • Se suministra en botellas de plástico de 1 l o en una caja Cubitainer™ apilable de 4 l/10 l
  • La solución tampón TAE 1X contiene 40 mM de Tris-acetato y 1 mM de EDTA con un pH de 8,3.
  • Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa. Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tampón Tampón de procesamiento
Concentración 10 X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formato Frasco
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Tampón TAE
Cantidad 1 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente