Learn More
Invitrogen™ Solución SDS UltraPure™, 10 %
Descripción
La solución de SDS al 10 % UltraPure es una solución acuosa premezclada que contiene dodecilsulfato de sodio al 10 % (SDS). SDS es un desnaturalizante de proteínas utilizado en electroforesis en gel de poliacrilamida para determinaciones de peso molecular.
- Se utiliza para disociar complejos ácido nucleicos-proteínas en protocolos de extracción de ADN, para interrumpir las membranas celulares y para preparar soluciones de prehibridación e hibridación
- Embalaje sostenible
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, Análisis de expresiones génicas e identificación de genotipos, accesorios y reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, análisis de micromatrices, northern blot, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, southern blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 frasco que contiene 1 l de SDS UltraPure a una concentración del 10 % (p/v). Almacenar a temperatura ambiente. |
| Concentración | 0.1 |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting |
| Cantidad | 1 l |
| Tipo de reactivo | SDS |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Tipo de producto | Solución de SDS |
Seguridad y manipulación
- UltraPure SDS Solution, 10%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulphate