Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol
Descripción
El fenol UltraPure se utiliza en la purificación de ácidos nucleicos. En una mezcla de fenol y una solución acuosa tamponada, las proteínas se desnaturalizan y se recopilan en la interfase, mientras que la mayoría de los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa. El fenol UltraPure no contiene conservantes. Se vuelve a destilar y se envasa bajo un gas inerte y seco en botellas de color ámbar revestidas de plástico y resistentes a roturas.
Pruebas de rendimiento y calidad:
el color de las muestras saturadas de agua se evalúa después de la incubación a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, purificación de ADN plasmídico, extracción de ARN, aislamiento de ARN total
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoles |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de ADN/ARN |
| Línea de productos | Ultrapuro |
| Pureza | Grado de biología molecular |
| Cantidad | 500 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Polvo |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.