Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Water (3.75:1, v/v)
Código de producto. 11538756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 mL
Tamaño de la unidad:
400 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11538756 400 mL 400 ml
1 options
Código de producto. 11538756 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15594047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purificación de ácido nucleico
La mezcla de fenol y agua UltraPure (3,75:1, v/v) se utiliza en la purificación de ácidos nucleicos. Este reactivo líquido contiene fenol UltraPure y agua desionizada de alta pureza. El reactivo se puede utilizar para preparar diferentes tipos de fenol con una saturación mediante tampón. Cuando se extraen mezclas con fenol con una saturación mediante tampón, las proteínas se desnaturalizan y se recogen en la fase orgánica o en la interfase, mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa. La mezcla de fenol y agua UltraPure (3,75:1, v/v) no contiene conservantes. Se envasa en un gas inerte en botellas de color ámbar revestidas de plástico y resistentes a roturas.
Pruebas de rendimiento y calidad:
El aspecto de la solución se evalúa a temperatura ambiente. No se ha detectado ninguna actividad de ribonucleasa (ARNasa) ni desoxirribonucleasa (ADNasa).
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, purificación de ADN plasmídico, extracción de ARN, aislamiento de ARN total
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoles
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN/ARN
pH pH 4,45
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 400 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.