Learn More
Invitrogen™ Solución de ADN de esperma de arenque UltraPure™
Código de producto. 10164142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
10164142 5 x 1 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 10164142 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15634017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Bloquea la fijación no específica de la sonda a la superficie de la membrana
Las soluciones de ADN de timo de ternero, esperma de arenque o esperma de salmón UltraPure son soluciones cizalladas listas para su uso que se utilizan directamente en la preparación de soluciones de hibridación y prehibridación. Estas soluciones preparadas se utilizan para bloquear la fijación de la sonda a la superficie de una membrana. Las soluciones de ADN se preparan a partir de ADN altamente puro, extraído con fenol/cloroformo y agua destilada y desionizada sin ADNasa y sin ARNasa (tratada con DEPC) y con un tamaño medio de ≤ 2000 bp. La concentración se ajusta a 10 mg/ml.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Para utilizar con (aplicación) Biología de la cromatina, electroforesis en gel de ácido nucleico, blotting
de control principal Bloqueo de la hibridación no específica
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Solución de ADN de esperma de arenque
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo de reactivo ADN de esperma de arenque
Condiciones de envío Hielo seco