Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidine Isothiocyanate Solution
Código de producto. 11598746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11598746 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11598746 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15577018
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Fuerte desnaturalizante proteico para el aislamiento del ARNm intacto
La solución de isotiocianato de guanidina UltraPure consta de isotiocianato de guanidina (4 m), Tris-HCl (50 mm, con un pH de 7,5) y EDTA (25 mm). Puede usarse como parte de un protocolo basado en el procedimiento de isotiocianato de guanidina para aislar el ARNm intacto de tejidos o de células cultivadas.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN y extracción de ARN
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
Tipo de producto Isotiocianato de guanidina
Línea de productos Ultrapuro
Pureza Sin ADNasa ni ARNasa
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Líquido