Learn More
Invitrogen™ Glucógeno Ultrapure™
Código de producto. 10757844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10757844 100 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10757844 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    143.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 7.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
1 vial que contiene 100 μl de 20 μg/μl de glucógeno ultrapuro
Se utiliza como soporte para la precipitación de ácido nucleico en etanol.
  • Concentración: 20 μg/μl en agua libre de ARNasa
  • Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa ni ARNasa
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina,Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, accesorios para reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, ARNi, investigación de ARN no codificante epigenético
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado Biología molecular
Contenido y almacenamiento 1 vial que contiene 100 μl de 20 μg/μl de glucógeno ultrapuro.
Almacenar a entre -5 °C y - 30 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Cantidad 100 μL
Tipo de producto Glucógeno
Línea de productos Ultrapuro
Formulario Líquido