Learn More
Invitrogen™ Bromuro de etidio UltraPure™, 0,625 mg/ml
Código de producto. 15361527
Change view
Click to view available options
Método de detección:
Electroforesis en gel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Método de detección unitSize
15361527 Electroforesis en gel cada uno
1 options
Código de producto. 15361527 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A25645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Colorante fluorescente utilizado para detectar ácidos nucleicos en geles de agarosa y en gradientes de cloruro de cesio (CsCl).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cuentagotas de bromuro de etidio de 1 x 1 ml (0,625 mg/ml)
Almacenar a temperatura ambiente.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Electroforesis en gel
Etiqueta o tinte Bromuro de etidio
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ADN y ARN
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Bromuro de etidio