Learn More
Invitrogen™ Agua destilada UltraPure™ sin ADNasa/ARNasa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15657708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15657708 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15657708 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10977015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Designed for use in all molecular biology applications
  • UltraPure DNase/RNase-Free Distilled Water is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity
  • Performance and quality testing: No DNase, RNase, or protease activity detected. Our distilled water system is routinely monitored for compliance with current USP monograph test requirements for Water for Injection (WFI)
  • Sustainable packaging
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) Not DEPC-Treated
Cantidad 500 mL
Método de purificación Membrane-Filtered
Condiciones de envío Room Temperature
Línea de productos UltraPure