Learn More
Invitrogen™ Tampón 50X TAE para Typing Grade™ de ADN UltraPure™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10266282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10266282 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10266282 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 24710030
El tampón más utilizado para la electroforesis en agarosa de ADN
El tampón DNA Typing Grade™ ultrapuro 50X TAE es una solución esterilizada mediante filtración de Tris-acetato 2 M y EDTA 50 mm. Para preparar una solución 1X, mezcle un volumen de tampón 50X TAE UltraPure con 49 volúmenes de agua destilada.
  • Contiene 40 mm de Tris-acetato y 1 mm de EDTA con un pH de 8,3 a 23 °C.
  • Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa
  • Compatible con geles de agarosa y E-Gel™
  • Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de procesamiento
Concentración 50 X
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Compatibilidad del gel E-Gel™, geles de agarosa
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Tampón TAE
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente