Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Dithiothreitol
Código de producto. 11568736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11568736 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11568736 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15508013
Edge
Aplicaciones de concentración alta y baja
El ditiotreitol UltraPure (reactivo de Cleland, TDT), que reduce el disulfuro a sus tioles correspondientes, se utiliza en bajas concentraciones para estabilizar las enzimas que contienen grupos sin sulfhidrilo. Se usan concentraciones de TDT más altas para escindir las vinculaciones de disulfuro en polipéptidos y facilitar la desnaturalización proteica mediante detergentes o agentes caotrópicos.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5° a -30 °C).
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de proteínas & Western Blotting
Línea de productos Ultrapuro
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo