Learn More
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC UltraPure™
Código de producto. 10636503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1.25 mL
1 L
4 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
400 ml
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10636503 1 L 1 litro
11588636 4 x 1.25 mL paquete de 4
11528616 4 x 100 mL 400 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636503 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 750023
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave para eliminar DEPC
UltraPure™ DEPC-treated Water is suitable for use with RNA. It is prepared by incubating with 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC), and is then autoclaved to remove the DEPC. Sterile filtered.
Performance and Quality Testing: No DNase or RNase activity detected.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) Tratado con DEPC
Cantidad 1 L
Método de purificación Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ultrapuro