Learn More
Invitrogen™ Solución de Denhardt (50X)
Código de producto. 11518616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11518616 100 mL 100 ml
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 11518616 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 750018
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Estéril con filtro
Para su uso con: Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, sistema Ion Personal Genome Machine™ (PGM™), procesador de microesferas magnéticas KingFisher™ Flex, procesador de partículas magnéticas MagMAX™ Express-96 Deep Well, MagMA
  • Mezcla de agentes de bloqueo utilizados en protocolos de hibridación basados en membranas
  • Contiene un 1 % de ficol (tipo 400), un 1 % de polivinilpirrolidona y un 1 % de seroalbúmina bovina
Análisis y purificación de ARN y ADN, genotipado y análisis de expresión génica, análisis de micromatrices, técnica Northern, transferencia y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, técnica de Southern
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de transferencia
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Solución Denhardt
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente