Learn More
Invitrogen™ Tampón Tris-HCI UltraPure™ 1 M, pH 7,5
Código de producto. 10123722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10123722 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10123722 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15567027
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
1 M de Tris-HCI ultrapuro, pH 7,5
Solución premezclada, con pH ajustado y esterilizada mediante filtración
  • Preparado como concentrado 1 M, el tampón se puede diluir hasta la concentración deseada
  • Se utiliza en aplicaciones de biología molecular o bioquímica general
  • Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • Embalaje sostenible
Electroforesis en gel de agarosa, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, accesorios y reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 M
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C). 1 M de Tris-HCI, pH 7,5 UltraPure™ está garantizado durante seis meses a partir de la fecha de compra, a menos que se indique lo contrario en la documentación del producto.
pH pH 7,5
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto Tampón Tris-HCl
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-2-pyridyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(2-pyridyl) ketone