Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 0,5 M de EDTA, pH 8,0
Código de producto. 11568896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
11568896 4 x 100 mL paquete de 400
1 options
Código de producto. 11568896 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 15575020
Includes
4 frascos de 100 ml de EDTA ultrapura 0,5 M, pH 8,0.
Solución esterilizada mediante filtración
  • Solución acuosa preparada mediante la disolución de Na2EDTA•2H2O en agua destilada y desionizada y el ajuste del pH a 8,0 con hidróxido sódico
  • Adecuado para aplicaciones de biología molecular o bioquímica que requieren un quelante de iones metálicos divalentes
Electroforesis en gel de agarosa, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, accesorios y reactivos generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, maxiprep, midiprep, miniprep, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, purificación de ADN plasmídico, ARNi, investigación en epigenética y de ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA
Concentración 0,5 M
Contenido y almacenamiento Contenido: 4 frascos (100 ml cada uno) de 0,5 M de EDTA UltraPure™, pH de 8,0. Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Biología de la cromatina, electroforesis en gel de ácido nucleico, blotting
pH pH 8,0
Línea de productos Ultrapuro
Tipo de producto EDTA
Cantidad 4 x 100 mL
Pureza Grado de biología molecular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • UltraPure 0.5M EDTA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, disodium EDTA