Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ 50 bp DNA Ladder
Descripción
TrackIt™ 50bp DNA Ladder consists of 16 blunt-ended fragments at 50bp increments and is suitable for sizing double-stranded DNA from 50 to 800bp. This ladder can be stained with SYBR™ Safe, ethidium bromide and other nucleic acid stains or radiolabeled using T4 polynucleotide kinase or T4 DNA polymerase. For easy reference on agarose gels, the 350bp band is two- to three-times brighter than the other bands in the ladder. Compatible with agarose and E-Gel™ gels.
Acrylamide Gel Electrophoresis, Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
La escalera de ADN de 50 bp TrackIt™ consta de 16 fragmentos de extremos romos en incrementos de 50 bp y es adecuada para el dimensionamiento de ADN bicatenario de 50 a 800 bp. El estándar se puede teñir con SYBR™ Safe, bromuro de etidio y otros tintes de ácido nucleico y puede etiquetarse radioactivamente con polinucleótido cinasa T4 o ADN polimerasa T4. Para facilitar la referencia en geles de agarosa, la banda de 350 bp es de dos a tres veces más brillante que las otras bandas de la escalera. Compatible con geles de agarosa y de E-Gel™.
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 500 μL TrackIt 50 bp DNA Ladder • 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C. |
| Concentración | 0,1 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | De 100 bp a 2500 bp |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Compatibilidad del gel | Gel de agarosa |
| N.º de reacciones | 100 aplicaciones |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |