Learn More
Invitrogen™ Escalera de ADN de 1 Kb TrackIt™ Plus
Código de producto. 10540703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10540703 50 μg 100 reacciones
1 options
Código de producto. 10540703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 10488085
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Escalera de ADN de 1 Kb TrackIt™ Plus (0,1 μg/μl) en 10 mm de Tris-HCl (pH 7,5), 10 mm de EDTA (pH 8,0), XCFF al 0,06 %, tartrazina al 0,6 % y glicerol al 5 %; para 100 aplicaciones
Adecuada para el dimensionamiento de fragmentos de ADN bicatenario de 100 bp 12 kb
La escalera de ADN de 1 Kb TrackIt™ Plus se prepara a partir de un plásmido que contiene repeticiones de un fragmento de ADN de 1000 bp. La banda de 1650 bp se genera a partir del pUC y todas las bandas <1000 bp proceden del ADN de lambda. La escalera de ADN de 1 Kb TrackIt Plus se ha formulado con dos colorantes de seguimiento exclusivos, xileno cianol FF (XCFF) y tartrazina. Esto permite realizar un seguimiento visual de la migración del ADN durante la electroforesis y también indica cuándo se alcanza el nivel máximo de resolución. Los colorantes de seguimiento no ocultan la visualización de bandas de ADN en la escalera, ya que los colorantes se procesan fuera de los límites de la mayoría de las bandas de ADN de la escalera.
  • Consta de 12 bandas en incrementos de 1000 bp con un tamaño de entre 1 y 12 Kb, un fragmento de 1650 bp y fragmentos de ADN de vector de 100 a 850 bp
  • Doblete de orientación a 1650 bp y 2000 bp para una referencia sencilla
  • Formulada con tintes de seguimiento exclusivos, XCFF y tartrazina
  • Diseñada para su uso con geles de agarosa E-Gel™ y TBE/TAE.
  • Se suministra en un formato listo para cargar, estable a temperatura ambiente
  • Se visualiza con bromuro de etidio o tinción SYBR™ Green
  • Compatible con geles de agarosa y de E-Gel™
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 500 μL TrackIt 1 Kb Plus DNA Ladder
• 1 mL 6X TrackIt Cyan/Orange Loading Buffer
Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C.
Concentración 0,1 μg/μL
Tipo de gel Agarosa
Listo para cargar Sí
Volumen de carga de muestras 1 ml
Intervalo de tamaños De 100 bp a 15.000 bp
Volumen (métrico) 500 μl
Compatibilidad del gel Gel de agarosa
N.º de reacciones 100 aplicaciones
Cantidad 50 μg
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco
Tecnología Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual
Línea de productos TrackIT
Tipo de producto Marcador de peso molecular