Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Reagent (from urine)
Description
El reactivo de aislamiento total de exosomas a partir de orina permite un enriquecimiento rápido y eficaz de exomas intactos con un protocolo escalable en función del tamaño de la muestra.
- Maximice la recuperación de exosomas intactos para cualquier tipo de aplicación posterior
- Evite una ultracentrifugación excesivamente prolongada
- Maximice la flexibilidad: se puede ampliar o reducir en función del tamaño de la muestra
Descubrimiento de biomarcadores, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, aislamiento de exosomas, exosomas, aislamiento de organelos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
| Tipo de producto | Reactivo para aislamiento total de exosomas |
| Tipo de producto final | Exosomas |
| Formato | Líquido |
| Cantidad | 50 mL |